Learn More
RWJ 50271, MedChemExpress
Código de producto. 16457067
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16457067 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16457067 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY110086
MedChemExpress RWJ 50271 is an selective and orally active inhibitor of lymphocyte function-associated antigen-1/intercellular adhesion molecule-1(LFA-1/ICAM-1) interaction with an IC50 of 5.0 μM (HL60 cells). RWJ 50271 inhibits LFA-1/ICAM-1-mediated cell adhesion.
RWJ 50271 is an selective and orally active inhibitor of lymphocyte function-associated antigen-1/intercellular adhesion molecule-1(LFA-1/ICAM-1) interaction with an IC50 of 5.0 μM (HL60 cells). RWJ 50271 inhibits LFA-1/ICAM-1-mediated cell adhesion.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RWJ 50271
Forma física Solid
CAS 162112-37-0
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H17F3N4O2S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (609.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(C(NCCCO)=O)C=NN1C2=NC(C3=CC(C(F)(F)F)=CC=C3)=CS2
Peso molecular (g/mol) 410.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.41
Porcentaje de pureza 99.0%