Learn More
IKA™ Agitador de varilla digital RW 47
Código de producto. 14801451 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Velocidad:
De 57a 1300 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad Tamaño de la unidad
14801451 De 57a 1300 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 14801451 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0004050000
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Utilice este agitador de laboratorio extremadamente potente y con control mecánico para aplicaciones de alta viscosidad para cantidades de hasta 200 l (H2O). El agitador de varilla digital RW 47 ajusta automáticamente la velocidad a través de la tecnología controlada por microprocesador.
  • Adecuado para mezclas intensivas para uso en laboratorios y plantas piloto.
  • El agitador viene equipado con una protección para el sobrecalentamiento del motor por medio de un limitador de temperatura de auto-bloqueo.
  • Además, para asegurar los cuencos, una protección del eje de agitación y un accesorio de sujeción están disponibles opcionalmente.
  • Pantalla digital de velocidad
  • Velocidad infinitamente ajustable (57 a 1300 rpm) en dos rangos de velocidad.
  • Protección contra sobrecarga
  • Pantalla de código de errores
  • Diseño ergonómico y resistente
  • Funcionamiento silencioso
  • Con accionamiento de potencia constante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 57a 1300 rpm
Capacidad 200 L
Pantalla LED
Tensión 230 V
Vataje 513 W
Altura (métrico) 465 mm
Anchura (métrico) 145 mm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz, 513 W
Frecuencia 50 Hz
Material Revestimiento de aluminio fundido/polímero termoplástico
Modelo RW 47 Digital
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C
par de torsión 3000 Ncm
Viscosidad 100.000 mPas