Descripción
- Equipado con una protección para evitar el sobrecalentamiento del motor mediante el limitador de temperatura con autobloqueo
- Para asegurar los boles de laboratorio, hay un dispositivo de sujeción y protección del eje de agitación opcional disponible.
- Pantalla digital de velocidad
- Velocidad infinitamente ajustable de 60 a 1400 rpm en dos gamas de velocidad
- Ejes de agitador de paso
- Protección contra sobrecarga
- Pantalla de código de errores
- Diseño ergonómico y resistente
- Funcionamiento silencioso
- Con accionamiento de potencia constante
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 60 a 1400 rpm |
| Capacidad | 80 L |
| Pantalla | LED |
| Tensión | 240 V |
| Vataje | 220 W |
| Altura (métrico) | 346 mm |
| Anchura (métrico) | 123 mm |
| Requisitos eléctricos | 240 V, 50/60 Hz, 220 W |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Material | Revestimiento de aluminio fundido/polímero termoplástico |
| Mostrar más |