Descripción
- Este paquete llave en mano de alto valor garantiza una instalación rápida, con todo incluido para uso inmediato
- El superventas del laboratorio:
- Con pantalla digital
- Diseño robusto, extraplano y ergonómico
- Mejoras técnicas en los diseños de la fiable serie RW 20
- Con accionamiento de potencia constante
- Dos rangos de velocidad para uso universal: de 60 a 2.000 rpm
- Ejes del agitador de empuje (solo cuando están estacionados)
- Para cantidades de remoción de hasta 20 L(H2O)
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 60 a 2000 rpm |
| Capacidad | 20 L |
| Pantalla | LED |
| Tensión | 220/240 V |
| Tipo de tapón | UE |
| Tipo | Agitador de varillas |