Learn More
Edwards Vacuum™ Bomba de paletas giratoria RV12
Código de producto. 12945164
Change view
Click to view available options
Capacidad de aceite:
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad de aceite unitSize
12945164 1 L cada uno
1 options
Código de producto. 12945164 Proveedor Edwards Vacuum™ N.º de proveedor A65501903
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La bomba de paletas giratoria RV12 sellada ofrece una excelente presión de vacío máximo, velocidades de bombeo elevadas y capacidades de manipulación de vapor superiores con un funcionamiento silencioso.
  • Aprobado por las normas UL y CSA mediante un organismo de pruebas externo
  • Cuenta con el exclusivo interruptor selector de modo, lo que significa que un modelo es adecuado para aplicaciones de alto vacío o alto rendimiento
  • Alta fiabilidad - lubricación generosa de piezas móviles
  • Procesos y sistemas seguros - válvula de entrada de acción rápida para la mejor protección contra la succión de su clase
  • Sin tiempo de inactividad no planificado - Diseñado para facilitar el mantenimiento
  • Mejor entorno de trabajo - Funcionamiento silencioso y frecuencias intrusivas minimizadas
  • El lastre de gas de dos posiciones permite manejar 60 g/h o 290 g/h de vapor de agua
  • Motor universal para cubrir el intervalo de tensión y frecuencia más amplio con una sola variante
  • Apertura suave y controlada de la válvula de entrada por presión de aceite para eliminar aumentos de presión
  • Cierre rápido de la válvula de entrada en los 0,4 segundos posteriores a la parada de la bomba
  • Se suministra con 1 l de aceite Ultragrade™ Performance 19, filtro de entrada y junta tórica
Especificaciones
Velocidad motor 1800 rpm
Modelo RV12
Nivel de ruido 48 dB
Peso (métrico) 29 kg
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 12 °C
Capacidad de aceite 1 L
Aplicaciones Espectrometría de masas, microscopía electrónica, preparación de muestras, investigación y desarrollo, física de alta energía, industrial, química y mucho más
Presión máxima 2,0 x 10-3