Learn More
IKA Solución de arranque para RV de 8 V
Código de producto. 31007822 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Reino Unido
Suiza
UE
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón
31007822 UE
31007825 Reino Unido
31007820 Suiza
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31007822 Proveedor IKA N.º de proveedor 0010013946
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Añadir a la cesta
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Sistema de evaporador rotatorio asequible con baño digital, bomba de vacío y enfriador: preciso, eficiente e ideal para destilaciones de laboratorio.
  • La solución de arranque RV 8 es el paquete completo y rentable para la configuración de su evaporador rotatorio.
  • Además del evaporador rotatorio RV 8 V, el paquete incluye el baño calefactor digital HB con una capacidad de 4 litros y un rango de temperatura de calentamiento de RT a 180 °C.
  • Un conjunto de condensador de vidrio vertical de alta eficiencia con receptor de 1 L y matraz evaporador, así como la bomba de vacío VACSTAR lite con controlador de vacío VC 10 lite y el RC Enfriador de recirculación de 2 litros
  • El RV 8 es el modelo básico manual de la familia de IKA evaporadores rotativos. Encuentra una multitud de usos en las industrias química, farmacéutica y biotecnológica, en investigación y desarrollo, en fabricación y garantía de calidad, en laboratorios y en la construcción de plantas.
  • La bomba de vacío VACSTAR lite incluida ahorra mucho espacio y alcanza un vacío mínimo de 9 mbar. Se controla mediante el controlador de vacío VC 10 lite suministrado.
  • El compacto RC El enfriador recirculante de 2 litros con una potente capacidad de enfriamiento de 400 vatios y una potente bomba de presión y succión (0,35 bar) está diseñado para tareas de enfriamiento simples hasta -10 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tensión 100/240 V
Capacidad (métrico) 4 L
Velocidad De 5 a 300 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente hasta 180 °C
Material (recubrimiento) Sin revestimiento
Clasificación IP IP20
Tipo Sistema de rotavapor
Tipo de tapón UE
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.