Learn More
IKA™ Evaporador giratorio RV 8 V
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16298321 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Velocidad:
De 5 a 300 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad unitSize
16298321 De 5 a 300 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 16298321 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0010003482
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El rotavapor RV 8 es el modelo básico manual de los rotavapores IKA™.
  • Baño de calentamiento de 4 l
  • Función de elevación de seguridad integrada en caso de fallo del suministro eléctrico
  • El paquete incluye un frasco de Woulff
  • Baño de calentamiento de agua/aceite con asas de transporte
  • Botón de bloqueo para fijar la temperatura del baño de calentamiento
  • Panel de visualización en blanco y negro, claramente legible y con cubierta de vidrio
  • Mecanismo de bloqueo: el indicador rojo muestra la posición desbloqueada del tubo de vapor
  • Elevación manual para una colocación precisa del instrumental de vidrio
  • Ángulo de inmersión ajustable
  • Manejo de elevación manual con una sola mano, adecuado para operadores zurdos y diestros
  • Intervalo de velocidad: De 5 a 300 minutos
  • La baja tensión del dispositivo (24 V) garantiza la seguridad del usuario
  • Mecanismo de sujeción de matraces con función de extracción integrada para facilitar el intercambio de matraces de evaporación
  • Condensador de alta eficiencia con superficie de enfriamiento de 1500 cm2 y poco espacio necesario
  • Compatible con toda la gama de instrumental de vidrio IKA RV 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Peso (métrico) 22,366 kg
Tensión 100/240 V
Velocidad De 5 a 300 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente hasta 180 °C
Superficie de refrigeración 1500 cm2
Vataje 1400 w
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 440 x 530 x 330 mm
Clasificación IP IP20
Exactitud de temperatura ± 1 K
Frecuencia 50/60 Hz
Temporizador Sí