Description
- Para su uso en una gran variedad de campos:
- Productos químicos
- Sector farmacéutico
- Biotecnología
- Investigación y desarrollo
- Fabricación
- Control de calidad
- Gracias a las guías de vidrio especialmente diseñadas, el condensador vertical con revestimiento hace un uso extremadamente eficiente de la superficie de enfriamiento 1500 cm².
- Las pantallas digitales para la velocidad y la temperatura del baño de calentamiento permiten un control óptimo de todos los procesos de destilación.
- Función de elevación de seguridad integrada en caso de fallo del suministro eléctrico
- Baño de calentamiento de agua/aceite con asas de transporte
- Botón de bloqueo para fijar la temperatura del baño de calentamiento
- Panel de visualización en blanco y negro, claramente legible y con cubierta de vidrio
- Mecanismo de bloqueo: el indicador rojo muestra la posición desbloqueada del tubo de vapor
- Elevación manual para una colocación precisa del instrumental de vidrio
- Ángulo de inmersión ajustable
- Manejo de elevación manual con una sola mano, adecuado para operadores zurdos y diestros
- La baja tensión del dispositivo (24 V) garantiza la seguridad del usuario
- Mecanismo de sujeción de matraces con función de extracción integrada para facilitar el intercambio de matraces de evaporación
- Poco espacio necesario
- Compatible con toda la gama de instrumental de vidrio IKA RV 10
Spécification
Spécification
| Peso (métrico) | 15,5 kg |
| Tensión | 100/240 V, tensión CC: 24 V |
| Capacidad (métrico) | 3 l |
| Velocidad | De 5 a 300 min.-1 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente hasta 180 °C |
| Superficie de refrigeración | 1500 cm2 |
| Incluye | Enchufe europeo |
| Tipo de motor | CC |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 510 x 490 x 345 mm |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?