Descripción
- Baño de calentamiento de 4 l
- Función de elevación de seguridad integrada en caso de fallo del suministro eléctrico
- El paquete incluye un frasco de Woulff
- Baño de calentamiento de agua/aceite con asas de transporte
- Botón de bloqueo para fijar la temperatura del baño de calentamiento
- Panel de visualización en blanco y negro, claramente legible y con cubierta de vidrio
- Mecanismo de bloqueo: el indicador rojo muestra la posición desbloqueada del tubo de vapor
- Elevación manual para una colocación precisa del instrumental de vidrio
- Ángulo de inmersión ajustable
- Manejo de elevación manual con una sola mano, adecuado para operadores zurdos y diestros
- Intervalo de velocidad: De 5 a 300 minutos
- La baja tensión del dispositivo (24 V) garantiza la seguridad del usuario
- Mecanismo de sujeción de matraces con función de extracción integrada para facilitar el intercambio de matraces de evaporación
- Condensador de alta eficiencia con superficie de enfriamiento de 1500 cm2 y poco espacio necesario
- Compatible con toda la gama de instrumental de vidrio IKA RV 10
Especificaciones
Especificaciones
| Peso (métrico) | 22,366 kg |
| Tensión | 100/240 V |
| Velocidad | De 5 a 300 rpm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente hasta 180 °C |
| Superficie de refrigeración | 1500 cm2 |
| Vataje | 1400 w |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 440 x 530 x 330 mm |
| Clasificación IP | IP20 |
| Exactitud de temperatura | ± 1 K |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Mostrar más |