Learn More
IKA™ Evaporador giratorio RV 3 V-C
Código de producto. 16295330 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Velocidad:
De 20 a 300 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad Tamaño de la unidad
16295330 De 20 a 300 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 16295330 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0010003328
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3476.04€
    3231.00€ / paquete de 1
    Ahorro 245.04€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Evaporador giratorio RV 3 con guías de vidrio especialmente diseñadas y un condensador vertical con revestimiento transparente, lo que lo convierte en el modelo básico ideal.
  • Nuevo baño de calentamiento de 4 l de hasta 99 °C
  • Baño de calentamiento de agua con pantalla digital de temperatura y asas de transporte
  • Tope de seguridad de punto final del elevador mecánico
  • Mecanismo de bloqueo: el indicador rojo muestra la posición desbloqueada del tubo de vapor
  • Elevación manual para una colocación precisa del instrumental de vidrio
  • Ángulo de inmersión ajustable
  • Manejo de elevación manual con una sola mano, adecuado para operadores zurdos y diestros
  • Ajuste de velocidad continuo con control de dial y pantalla de velocidad
  • Intervalo de velocidad: De 20 a 300 rpm
  • La baja tensión del dispositivo (24 V) garantiza la seguridad del usuario
  • Mecanismo de sujeción de matraces con función de extracción integrada para facilitar el intercambio de matraces de evaporación
  • Condensador de alta eficiencia con superficie de enfriamiento de 1500 cm² y poco espacio necesario
  • Compatible con toda la gama de instrumental de vidrio IKA RV 10
  • Incluye: 1 unidad RV 3, 1 baño de calentamiento ecológico HB, 4 arandelas serradas M5, 4 tornillos cilíndricos M5x40, 1 llave de anillo, 1 adaptador de conmutación, 2 pinzas de tubo D = 9 mm, 1 HEXAGON DIN911 SW5, 1 tapón de rosca D, 2 tapones de rosca, 1 cable de alimentación, instrucciones de funcionamiento, tarjeta de garantía, vidrio vertical RV 10.10 (revestido): 1 junta RV 10.8001, 1 tubo de vapor, 1 matraz receptor de 1 l, 1 abrazadera NS 29, acero inoxidable, 1 llave de paso, 1 condensador vertical, 1 conexión de vacío, 1 abrazadera NS 29, plástico, 1 pistón evaporador de 1000 ml, 1 abrazadera de rótula RV 05.10, 4 tapones de rosca, 4 conexiones de manguera, 1 arandela
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Peso (métrico) 22,31 kg
Tensión 100/240 V
Capacidad (métrico) Baño de 4 L
Velocidad De 20 a 300 rpm
Para utilizar con (aplicación) Destilación
Superficie de refrigeración 1500 cm2
Temperatura máxima Baño de agua a 99 °C
Tipo de motor CC
Vataje 1400 w
Tipo de condensador Con revestimiento vertical
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 33 × 44 × 53 cm
Clasificación IP IP20
Tipo de controlador Sin controlador
Exactitud de temperatura Baño de agua: valor medio (3 l de agua/90 °C): ± 2 K
Ángulo Desde 0 hasta 60°
Garantía De 2 a 3 años
Tipo RV3 V-C
Frecuencia 50/60 Hz
Modelo Básico con elevación manual
Temporizador No
Mostrar más Mostrar menos
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.