Learn More
IKA™ Evaporador giratorio RV 3 FLEX
Código de producto. 16268321 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Velocidad:
De 20 a 300 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad Tamaño de la unidad
16268321 De 20 a 300 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 16268321 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0010003331
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
El rotavapor RV 3 es el modelo básico ideal de la gama de rotavapores IKA™.
  • Baño de calentamiento de 4 l de hasta 100 °C
  • Baño de calentamiento de agua con pantalla digital de temperatura y asas de transporte
  • Tope de seguridad de punto final del elevador mecánico
  • Mecanismo de bloqueo: el indicador rojo muestra la posición desbloqueada del tubo de vapor
  • Elevación manual para una colocación precisa del instrumental de vidrio
  • Ángulo de inmersión ajustable
  • Manejo de elevación manual con una sola mano, adecuado para operadores zurdos y diestros
  • Ajuste de velocidad continuo con control de dial y pantalla de velocidad
  • Intervalo de velocidad: De 5 a 300 min
  • La baja tensión del dispositivo (24 V) garantiza la seguridad del usuario
  • Mecanismo de sujeción de matraces con función de extracción integrada para facilitar el intercambio de matraces de evaporación
  • Condensador de alta eficiencia con superficie de enfriamiento de 1500 cm2
  • Poco espacio necesario
  • Compatible con toda la gama de instrumental de vidrio IKA RV 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Peso (métrico) 32,36 kg
Tensión 100/240 V
Velocidad De 20 a 300 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente hasta 99 °C
Vataje 1400 w
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 440 x 530 x 330 mm
Exactitud de temperatura ± 1 K
Frecuencia 50/60 Hz
Temporizador Sí