Descripción
- El paquete de solución de arranque digital RV 10 es la solución completa y rentable para la configuración de su evaporador rotatorio.
- Además del evaporador rotatorio digital RV 10 V, el paquete incluye el baño calefactor digital HB con una capacidad de 4 litros y un rango de temperatura de calentamiento de RT a 180 °C.
- Un conjunto de condensador de vidrio vertical de alta eficiencia con receptor de 1 L y matraz evaporador, así como la bomba de vacío VACSTAR lite con controlador de vacío VC 10 lite y el RC Enfriador de recirculación de 2 litros
- RV 10 digital es un compañero de laboratorio robusto y confiable. Su volumen de baño optimizado permite tiempos de calentamiento rápidos.
- La unidad condensadora tiene tubos de vidrio de diseño especial que utilizan los 1500 cm² superficie extremadamente eficiente
- La interfaz RS 232 permite el control remoto a través del software. labworldsoft™ . El baño calefactor se controla desde la unidad principal a través de la interfaz IR.
- La bomba de vacío VACSTAR lite incluida ahorra mucho espacio y alcanza un vacío mínimo de 9 mbar. Se controla mediante el controlador de vacío VC 10 lite suministrado.
- Además de controlar el enfriador de recirculación, el controlador también permite el ajuste manual del vacío, así como el funcionamiento controlado por programa.
- El compacto RC El enfriador recirculante de 2 litros con una potente capacidad de enfriamiento de 400 vatios y una potente bomba de presión y succión (0,35 bar) está diseñado para tareas de enfriamiento simples hasta -10 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Tensión | 100/240 V |
| Capacidad (métrico) | 4 L |
| Velocidad | De 5 a 280 rpm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente hasta 180 °C |
| Material (recubrimiento) | Sin revestimiento |
| Clasificación IP | IP20 |
| Tipo | Sistema de rotavapor |
| Tipo de tapón | UE |