Descripción
El RV 10 digital representa la mejora continua de la línea de evaporadores giratorios IKA RV 10. La unidad viene con un nuevo baño de calentamiento universal, instrumental de vidrio vertical, características de seguridad de última generación y conectividad digital. El RV 10 digital es un compañero de laboratorio resistente y fiable. Su volumen de baño optimizado permite tiempos de calentamiento rápidos. La unidad de condensador tiene tubos de vidrio de diseño especial que utilizan la superficie de 1500 cm² extremadamente eficiente. Por ello, el RV 10 digital ofrece resultados de proceso fiables y reproducibles que generalmente se reservan para sistemas más costosos.’ Las funciones adicionales, como el arranque suave, el intervalo de izquierda a derecha o la función de temporizador, ayudan al usuario en su trabajo diario en el laboratorio. Otro aspecto importante del RV 10 digital son las sofisticadas características de seguridad. El elevador motorizado tiene una función de elevación automática en caso de corte del suministro eléctrico para evitar el sobrecalentamiento del disolvente. Los circuitos de temperatura de seguridad se pueden ajustar de forma individual. La protección contra funcionamiento en seco, el tope final inferior ajustable y la función de bloqueo del ajuste del baño completan la línea de características de seguridad. Además, IKA ofrece una selección de instrumental de vidrio con revestimiento para mayores necesidades de seguridad. La interfaz RS-232 permite el control remoto a través del “labworldsoft” de IKA. El baño de calentamiento se controla a través de la interfaz IR desde la unidad principal.
- Novedad: Baño de calentamiento de 4 l
- Baño de calentamiento universal de agua/aceite
- Instrumental de vidrio vertical
- Elevador motorizado con función de “parada de seguridad”
- Interfaces RS-232 e IR
- Volumen de baño de calentamiento optimizado para un calentamiento rápido
- Unidad de condensador de 1500 cm² altamente eficiente
- Diseño resistente
- Asas colocadas ergonómicamente en el baño de calentamiento
- Arranque suave
- Intervalo de izquierda a derecha
- Función de temporizador
- Protección contra funcionamiento en seco
- Circuitos de temperatura de seguridad
- Tope final inferior
- Opción de instrumental de vidrio con revestimiento
- Mecanismo de extracción para aflojar el instrumental de vidrio ajustado herméticamente
- Funcionamiento sencillo y seguro gracias al diseño ergonómico de la interfaz de usuario
Descripción del paquete: Con baño de calentamiento HB digital y conjunto de instrumental de vidrio RV 10.10, vertical, con revestimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotavapor RV 10 auto FLEX con enchufe británico S002 |
| Peso (imperial) | 32,67 |
| Tensión | 220/240, 115, 100/240, 100/120, 100/115 V |
| Capacidad (métrico) | Baño de 4 L |
| Velocidad | De 5 a 280 rpm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente hasta 180 °C |
| Pantalla | TFT |
| Superficie de refrigeración | 1500 cm2 |
| Incluye | Interfaz USB/interfaz RS 232 |
| Vataje | 1400 w |
| Mostrar más |