Learn More
IKA™ RV 10 digital V
Código de producto. 16258341 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Velocidad:
De 5 a 280 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad Tamaño de la unidad
16258341 De 5 a 280 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 16258341 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0010004799
En stock
Evaporador giratorio
El RV 10 digital representa la mejora continua de la línea de evaporadores giratorios IKA RV 10. La unidad viene con un nuevo baño de calentamiento universal, instrumental de vidrio vertical, características de seguridad de última generación y conectividad digital. El RV 10 digital es un compañero de laboratorio resistente y fiable. Su volumen de baño optimizado permite tiempos de calentamiento rápidos. La unidad de condensador tiene tubos de vidrio de diseño especial que utilizan la superficie de 1500 cm² extremadamente eficiente. Por ello, el RV 10 digital ofrece resultados de proceso fiables y reproducibles que generalmente se reservan para sistemas más costosos.’ Las funciones adicionales, como el arranque suave, el intervalo de izquierda a derecha o la función de temporizador, ayudan al usuario en su trabajo diario en el laboratorio. Otro aspecto importante del RV 10 digital son las sofisticadas características de seguridad. El elevador motorizado tiene una función de elevación automática en caso de corte del suministro eléctrico para evitar el sobrecalentamiento del disolvente. Los circuitos de temperatura de seguridad se pueden ajustar de forma individual. La protección contra funcionamiento en seco, el tope final inferior ajustable y la función de bloqueo del ajuste del baño completan la línea de características de seguridad. Además, IKA ofrece una selección de instrumental de vidrio con revestimiento para mayores necesidades de seguridad. La interfaz RS-232 permite el control remoto a través del “labworldsoft” de IKA. El baño de calentamiento se controla a través de la interfaz IR desde la unidad principal.
  • Novedad: Baño de calentamiento de 4 l
  • Baño de calentamiento universal de agua/aceite
  • Instrumental de vidrio vertical
  • Elevador motorizado con función de “parada de seguridad”
  • Interfaces RS-232 e IR
  • Volumen de baño de calentamiento optimizado para un calentamiento rápido
  • Unidad de condensador de 1500 cm² altamente eficiente
  • Diseño resistente
  • Asas colocadas ergonómicamente en el baño de calentamiento
  • Arranque suave
  • Intervalo de izquierda a derecha
  • Función de temporizador
  • Protección contra funcionamiento en seco
  • Circuitos de temperatura de seguridad
  • Tope final inferior
  • Opción de instrumental de vidrio con revestimiento
  • Mecanismo de extracción para aflojar el instrumental de vidrio ajustado herméticamente
  • Funcionamiento sencillo y seguro gracias al diseño ergonómico de la interfaz de usuario
Descripción del paquete: Con baño de calentamiento HB digital y conjunto de instrumental de vidrio RV 10.1, vertical
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotavapor RV 10 auto FLEX con enchufe británico S002
Peso (imperial) 32,36
Tensión 220/240, 115, 100/240, 100/120, 100/115 V
Capacidad (métrico) Baño de 4 L
Velocidad De 5 a 280 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente hasta 180 °C
Pantalla TFT
Superficie de refrigeración 1500 cm2
Incluye Interfaz USB/interfaz RS 232
Vataje 1400 w
Tipo de condensador Vertical
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 500 x 430 x 410 mm
Frecuencia 50/60 Hz
Temporizador Sí