Learn More
IKA™ RV 10 digital pro V doble, paquete completo
Código de producto. 17833464 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
17833464 UE cada uno
1 options
Código de producto. 17833464 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0010011964
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
El paquete completo doble RV 10 digital pro V es la solución completa para su configuración de evaporador rotatorio con dos evaporadores rotatorios.
  • El paquete completo doble RV 10 digital pro V incluye dos evaporadores rotativos RV 10 digital V, baño calefactor digital HB, conjunto de condensador de vidrio vertical, bomba de vacío digital VACSTAR, dos controladores de vacío VC 10 pro y RC 2 enfriadores de recirculación básicos VERDES.
  • RV 10 digital es un compañero de laboratorio confiable con un volumen de baño optimizado, una unidad condensadora eficiente y características de seguridad como función de elevación motorizada e interfaz RS 232 para control remoto.
  • La bomba de vacío digital VACSTAR ahorra espacio y puede alimentar ambos evaporadores rotativos, controlados con la ayuda de los dos controladores de vacío incluidos.
  • RC El enfriador de recirculación básico 2 GREEN es energéticamente eficiente y adecuado para tareas de enfriamiento hasta -°30 C, con compresor controlado por demanda y velocidad operado con refrigerante natural R290.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Fondo (métrico) 440 mm
Descripción Sistema de vacío/enfriamiento controlado automáticamente basado en un elevador motorizado con función de parada de seguridad.
Altura (métrico) 430 mm
Peso (métrico) 121.8 kg
Tensión 200/240 V
Anchura (métrico) 500 mm
Velocidad De 5 a 280 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente hasta 180 °C
Superficie de refrigeración 1600 centímetros²
Incluye RV 10 digital V (2/Cs.), VC 10 pro (2/Cs.), VACSTAR digital, VSE 1, VC 10.400 Stand (2/Cs.), VC 10.300 Check vpcsalve (2/Cs.), RC 2 GREEN basic, RV 10.5005 Juego de mangueras (2/Cs.), Conector de manguera en Y 8 mm (2/Cs.)
Vataje 3778 W
Tipo de condensador Condensador vertical
Clasificación IP IP20
Capacidad calorífica (métrico) 2600 W
Garantía 2+3 años de garantía
Tipo Evaporador rotatorio de destilación
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de tapón UE