Descripción
El RV 10 auto completamente revisado es la insignia de la línea de productos de evaporador giratorio IKA. Entre sus impresionantes características se encuentran un concepto de manejo innovador con un panel de control gráfico en color, TFT, de alto contraste y brillante, un controlador de vacío integrado, control de agua de enfriamiento y estándares de seguridad maduros. El RV 10 auto ofrece todas las propiedades necesarias para operaciones eficientes, seguras y rentables. Entre ellas se incluyen el control automático del volumen de vacío y agua de enfriamiento. Su concepto de manejo intuitivo lleva rápidamente a sus usuarios a los resultados deseados en cada aplicación. Gracias a su capacidad de programación de rampa ampliada, el RV 10 auto permite a los usuarios realizar procedimientos personalizados. Otras características innovadoras, como el inicio suave, el modo de intervalo, el funcionamiento de derecha y a izquierda en el modo de intervalo o la función de temporizador para las pruebas de intervalo de tiempo, facilitan el trabajo diario en el laboratorio. La seguridad se garantiza mediante el elevador motorizado con función de parada de seguridad que levanta automáticamente el matraz de evaporación del baño de calentamiento en caso de fallo del suministro eléctrico. La seguridad adicional para los usuarios se proporciona mediante circuitos de seguridad de temperatura ajustable individualmente, la protección contra la ebullición en seco, el reconocimiento del punto final ajustable para evitar la rotura del vidrio y una función de bloqueo. El matraz receptor y el condensador también están disponibles en versiones con revestimiento. El puerto USB o la interfaz RS-232 permiten el control remoto con el paquete de software “labworldsoft” de IKA y una opción de actualización con la herramienta de actualización de firmware. El dispositivo se suministra completo con mangueras de vacío y conectores de manguera para el suministro de agua de enfriamiento interno. El nuevo IKA Vacstar digital incluido en el paquete se controla directamente desde la unidad de control del RV 10 auto a través del cable de datos suministrado.
- Novedad: Baño de calentamiento de 4 l
- detección automática del punto de ebullición
- controlador de vacío integrado
- biblioteca de disolventes integrada con 40 disolventes predefinidos y opción de expansión
- panel de control gráfico en color, TFT, de alto contraste y brillante
- baño de calentamiento de seguridad universal
- volumen de baño de calentamiento optimizado para lograr rápidamente la temperatura de trabajo
- baño de calentamiento con asas ergonómicas
- circuito de seguridad de temperatura
- protección contra la ebullición en seco
- condensador con superficie de enfriamiento de 1500 cm² y poco espacio necesario
- matraces de evaporación disponibles con vidrio con revestimiento
- concepto de manejo intuitivo con menú de navegación sencillo
- opción de programación para hasta diez procedimientos individuales
- arranque suave
- rotación de derecha o izquierda
- función de temporizador
- reconocimiento del punto final
- mecanismo de extracción para matraces ajustados herméticamente
- interfaces digitales: puerto USB e interfaz RS-232 para control remoto
- sistema operativo multilingüe
- gestión automática del agua de enfriamiento
- ventilación automática
- gestión automática del baño de calentamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Evaporador giratorio RV 10 auto FLEX |
| Peso (imperial) | 18,6 |
| Tensión | 100/240 V |
| Velocidad | De 5 a 300 rpm |
| Pantalla | TFT |
| Incluye | Interfaz USB/interfaz RS 232 |
| Vataje | 100 w |
| Tipo de condensador | Sin condensador |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 500 x 430 x 410 mm |
| Frecuencia | 50/60 Hz |