Learn More
IKA™ Araña de destilación modelo RV 10.601
Código de producto. 11825922 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11825922 1 Paq. cada uno
1 options
Código de producto. 11825922 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0003739500
Fecha estimada de envoi: 02-02-2027
Especificaciones
Tipo Araña de destilación
Para utilizar con (aplicación) Para la destilación simultánea en 12 manguitos de destilación
Cantidad 1 Paq.
Lateral de la junta cónica estándar NS 29/32
Volumen (métrico) 20 mL