Learn More
Ruzadolane, TRC
Código de producto. 30421444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30421444 500 mg -
30412194 250 mg -
30415843 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30421444 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR702990500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115762-17-9
Fórmula molecular C18H19F2N5S
Peso molecular (g/mol) 375.44
Sinónimo 3-[[2-[4-(2,4-Difluorophenyl)-1-piperazinyl]ethyl]thio]-s-triazolo[4,3-a]pyridine
Nombre IUPAC 3-[2-[4-(2,4-difluorofenil)piperazina-1-il]etilsulfanil]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridina
SMILES Fc1ccc(N2CCN(CCSc3nnc4ccccn34)CC2)c(F)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruzadolane
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19F2N5S/c19-14-4-5-16(15(20)13-14)24-9-7-23(8-10-24)11-12-26-18-22-21-17-3-1-2-6-25(17)18/h1-6,13H,7-12H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.1329