Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ruxolitinib |
| CAS | 941678-49-5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | No hay requisitos especiales |
| Línea de productos | Ciencias de la vida |
| Fórmula molecular | C17 H18 N6 |
| Forma física | Polvo |
| Color | Blanco a casi blanco |
| Pureza | ≥97,5% |