Learn More
Ruxolitinib (S enantiomer), MedChemExpress
Código de producto. 16410578
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16410578 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16410578 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50856A
MedChemExpress Ruxolitinib S enantiomer is the S-enantiomer of Ruxolitinib. Ruxolitinib S enantiomer is a JAK inhibitor
Ruxolitinib S enantiomer is the S-enantiomer of Ruxolitinib. Ruxolitinib S enantiomer is a JAK inhibitor
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruxolitinib (S enantiomer)
Forma física Solid
CAS 941685-37-6
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H18N6
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo S-Ruxolitinib S-INCB18424
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (326.40 mM)
SMILES N#CC[C@@H](C1CCCC1)N2N=CC(C3=NC=NC4=C3C=CN4)=C2
Peso molecular (g/mol) 306.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.37
Porcentaje de pureza 99.77%