Learn More
Fosfato de Ruxolitinib, TRC
Código de producto. 30135821
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135821 100 mg 100 miligramos
17925045 250 mg 250 miligramos
17993345 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135821 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR702005100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1092939-17-7
Fórmula molecular C17 H18 N6 . H3 O4 P
Peso molecular (g/mol) 404.36
Sinónimo 1H-Pyrazole-1-propanenitrile, β-cyclopentyl-4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-, (βR)-, phosphate (1:1), INC 424 phosphate, INCB 018424 phosphate, Jakafi, Ruxolitinib phosphate
Nombre IUPAC (3R)-3-ciclopentilo-3-[4-(7H-pirrrolo[2,3-d]pirimidina-4-il)pirazol-1-il]propananenitrilo; Ácido fosfórico
SMILES OP(=O)(O)O.N#CC[C@H](C1CCCC1)n2cc(cn2)c3ncnc4[nH]ccc34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruxolitinib Phosphate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18N6.H3O4P/c18-7-5-15(12-3-1-2-4-12)23-10-13(9-22-23)16-14-6-8-19-17(14)21-11-20-16;1-5(2,3)4/h6,8-12,15H,1-5H2,(H,19,20,21);(H3,1,2,3,4)/t15-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.1362
Porcentaje de pureza >95%