Learn More
Fosfato de Ruxolitinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ruxolitinib Phosphate |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18N6.H3O4P/c18-7-5-15(12-3-1-2-4-12)23-10-13(9-22-23)16-14-6-8-19-17(14)21-11-20-16;1-5(2,3)4/h6,8-12,15H,1-5H2,(H,19,20,21);(H3,1,2,3,4)/t15-;/m1./s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 404.1362 |
| Porcentaje de pureza | >95% |