Learn More
Ruxolitinib phosphate, MedChemExpress
Código de producto. 16467876
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16467876 100 mg 100 miligramos
16481939 1 g 1 g
16451926 500 mg 500 miligramos
16441326 200 mg 200 miligramos
16428118 10 mg 10 miligramos
16420578 5 mg 5 miligramos
16404037 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16467876 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50858
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Ruxolitinib phosphate (INCB018424 phosphate) is a potent JAK1/2 inhibitor with IC50s of 3.3 nM/2.8 nM, respectively, showing more than 130-fold selectivity over JAK3.
Ruxolitinib phosphate (INCB018424 phosphate) is a potent JAK1/2 inhibitor with IC50s of 3.3 nM/2.8 nM, respectively, showing more than 130-fold selectivity over JAK3.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruxolitinib phosphate
Forma física Solid
CAS 1092939-17-7
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H21N6O4P
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo INCB018424 phosphate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (76.66 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (24.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC[C@H](C1CCCC1)N2N=CC(C3=C4C=CNC4=NC=N3)=C2.O=P(O)(O)O
Peso molecular (g/mol) 404.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.36
Porcentaje de pureza 98.0%