Learn More
R&D Systems™ Ruxolitinib phosphate
Código de producto. 18775846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18775846 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18775846 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 7048/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.13€
    311.85€ / 50 miligramos
    Ahorro 34.28€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Phosphate salt of Ruxolitinib (Cat. No. 7064); potent and selective JAK1/JAK2 inhibitor
Ruxolitinib phosphate is a phosphate salt of Ruxolitinib (Cat. No. 7064). Potent and selective JAK1/JAK2 inhibitor; orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3 R)-3-Cyclopentyl-3-[4-(7 H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1 H-pyrazol-1-yl]propanenitrile phosphate
CAS 1092939-17-7
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo JAK Kinase Inhibitors
Fórmula molecular C17H18N6.H3O4P
Formula Weight (peso de la fórmula) 2323
Pureza 98%