Learn More
Ruxolitinib, Mikromol™
Descripción
Ruxolitinib
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ruxolitinib |
| CAS | 941678-49-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Ruxolitinib |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H18 N6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | (βR)-β-Cyclopentyl-4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazole-1-propanenitrile, (3R)-3-Cyclopentyl-3-[4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]propanenitrile, (βR)-β-Cyclopentyl-4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazole-1-propanenitrile, INC 424, INCB 018424, Ruxolitinib |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18N6/c18-7-5-15(12-3-1-2-4-12)23-10-13(9-22-23)16-14-6-8-19-17(14)21-11-20-16/h6,8-12,15H,1-5H2,(H,19,20,21)/t15-/m1/s1 |
| SMILES | N#CC[C@H](C1CCCC1)n2cc(cn2)c3ncnc4[nH]ccc34 |
| Nombre IUPAC | (3R)-3-ciclopentil-3-[4-(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)pirazol-1-il]propanonitrilo |
| Mostrar más |