Learn More
Ruxolitinib, MedChemExpress
Código de producto. 16494027
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494027 50 mg 50 miligramos
16461939 1 g 1 g
16457876 100 mg 100 miligramos
16441926 500 mg 500 miligramos
16431326 200 mg 200 miligramos
16418118 10 mg 10 miligramos
16400578 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16494027 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50856
MedChemExpress Ruxolitinib (INCB18424) is a potent and selective JAK1/2 inhibitor with IC50s of 3.3 nM and 2.8 nM in cell-free assays, and has 130-fold selectivity for JAK1/2 over JAK3. Ruxolitinib induces autophagy and kills tumor cells through toxic mitophagy.
Ruxolitinib (INCB18424) is a potent and selective JAK1/2 inhibitor with IC50s of 3.3 nM and 2.8 nM in cell-free assays, and has 130-fold selectivity for JAK1/2 over JAK3. Ruxolitinib induces autophagy and kills tumor cells through toxic mitophagy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruxolitinib
Forma física Powder
CAS 941678-49-5
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H18N6
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo INCB18424
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (326.40 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES N#CC[C@H](C1CCCC1)N2N=CC(C3=C4C=CNC4=NC=N3)=C2
Peso molecular (g/mol) 306.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.37
Porcentaje de pureza 95.37%