Learn More
Ruxolitinib-amida, TRC
Código de producto. 30414716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30414716 10 mg
30410939 1 mg
30408999 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30414716 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR70198510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1911644-32-0
Fórmula molecular C17H20N6O
Peso molecular (g/mol) 324.38
Sinónimo 3-(4-(7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl)-3-cyclopentylpropanamide
Nombre IUPAC 3-ciclopentilo-3-[4-(7H-pirrrolo[2,3-d]pirimidina-4-il)pirazol-1-il]propanamida
SMILES NC(=O)CC(C1CCCC1)n2cc(cn2)c3ncnc4[nH]ccc34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruxolitinib-amide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N6O/c18-15(24)7-14(11-3-1-2-4-11)23-9-12(8-22-23)16-13-5-6-19-17(13)21-10-20-16/h5-6,8-11,14H,1-4,7H2,(H2,18,24)(H,19,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.1699