Learn More
(+)-Rutina trihidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420084 500 g 500 g
11400084 25 g 25 g
11410084 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420084 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13570.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 250249-75-3 | C27H36O19 | 664.566 g/mol
Rutin is the major mutagenic component of red wine, It is used in the activation of a mutagen by treatment both liver microsomal enzymes and fecal enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La rutina es el principal componente mutagénico del vino tinto, se utiliza en la activación de un mutágeno mediante el tratamiento de las enzimas microsomales hepáticas y las enzimas fecales.
Solubilidad
Soluble en DMSO, acetona, diclorometano o acetato de etilo. No soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 250249-75-3
Fórmula molecular C27H36O19
Peso molecular (g/mol) 664.566
Número MDL MFCD00149490
Clave InChI NLLBWFFSGHKUSY-JPRRWYCFSA-N
Sinónimo rutoside trihydrate, +-rutin trihydrate, rutin trihydrate, rutin hydrate, unii-rf4n03853g, 2-3,4-dihydroxyphenyl-5,7-dihydroxy-3-2s,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-2r,3r,4r,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy-4h-chromen-4-one trihydrate, rutoside trihydrate ep, rutin hydrate jan, rutin trihydrate hplc, rutin trihydrate, analytical standard
PubChem CID 16218542
Nombre IUPAC 2-(3,4-dihidroxifenil)-5,7-dihidroxi-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oximetil]oxan-2-il]oxicromen-4-ona; trihidrato
SMILES CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=C(OC4=CC(=CC(=C4C3=O)O)O)C5=CC(=C(C=C5)O)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O
Specifications
Nombre del producto químico o material (+)-Rutin trihydrate
Punto de fusión 184°C (decomposition)
Cantidad 500 g
Beilstein 75455
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,3802
Información de solubilidad Soluble in DMSO,acetone,dichloromethane or ethyl acetate. Insoluble in water.
Rotación óptica +9° (c=0.5 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 664.58 (610.52 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%