Learn More
Rutin, TRC
Código de producto. 30003628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
500 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003628 500 g 500 g
17910505 10 g 10 g
17901965 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003628 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR701800500G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153-18-4
Fórmula molecular C27 H30 O16
Peso molecular (g/mol) 610.52
Sinónimo 4H-1-Benzopyran-4-one, 3-[[6-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-, Flavone, 3,3',4',5,5',7-hexahydroxy-, (6-O-α-L-rhamnosyl-β-D-glucoside) (7CI), Ilixanthin (6CI), Rutin (8CI), 3-[[6-O-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone 3-O-rutinoside, 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone 3-rutinoside, 3-O-Rutinosylquercetin, 3-Rutinosylquercetin, 5,7,3',4'-Tetrahydroxyflavonol-3-O-rutinoside, Birutan, C.I. 75730, Eldrin, Globulariacitrin, Globularicitrin, Ilixathin, Melin, Myrticalorin, Myrticolorin, Myticolorin, NSC 9220, Novarrutina, Osyritin, Osyritrin, Oxyritin, Paliuroside, Phytomelin, Quercetin 3-(6-O-α-L-rhamnopyranosyl-β-D-glucopyranoside), Quercetin 3-O-rutinoside, Quercetin 3-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranoside, Quercetin 3-O-α-L-rhamnopyranosyl-β-D-glucopyranoside, Quercetin 3-O-α-rhamnopyranosyl(1' '→6')-β-D-glucopyranoside, Quercetin 3-O-α-rhamnopyranosyl(1→6)-β-glucopyranoside, Quercetin 3-O-α-rhamnopyranosyl-(1' ' '→6' ')-β-glucopyranoside, Quercetin 3-O-β-D-(6' '-O-α-L-rhamnopyranosyl)glucopyranoside, Quercetin 3-O-β-D-rutinoside, Quercetin 3-O-β-rutinoside, Quercetin 3-rhamnoglucoside, Quercetin 3-rutinoside, Quercetin 3-β-rutinoside, Quercetin 6-O-α-L-rhamnosyl-β-D-glucoside, Quercetin rutinoside, Rutabion, Rutine, Rutinic acid, Rutosid, Rutoside, Rutozid, Sophorin, Tanrutin, Violaquercetrin, Violaquercitrin, Yunxianggan
Nombre IUPAC 2-(3,4-dihidroxifenil)-5,7-dihidroxi-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oximetil]oxan-2-il]oxicromen-4-ona
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(Oc4cc(O)cc(O)c4C3=O)c5ccc(O)c(O)c5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rutin
Cantidad 500 g
Fórmula InChI InChI=1S/C27H30O16/c1-8-17(32)20(35)22(37)26(40-8)39-7-15-18(33)21(36)23(38)27(42-15)43-25-19(34)16-13(31)5-10(28)6-14(16)41-24(25)9-2-3-11(29)12(30)4-9/h2-6,8,15,17-18,20-23,26-33,35-38H,7H2,1H3/t8-,15+,17-,18+,20+,21-,22+,23+,26+,27-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 610.1534