Learn More
Hidrato de Rutina, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10071480 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10071480 5 g Frasco de vidrio 5 g
10356970 100 g Frasco de plástico 100 g
10327020 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10071480 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 132390050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.90€
    36.65€ / 5 g
    Ahorro 7.25€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 207671-50-9 | C27H30O16 | 610.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207671-50-9
Fórmula molecular C27H30O16
Peso molecular (g/mol) 610.52
Número MDL MFCD01319140
Clave InChI IKGXIBQEEMLURG-NVPNHPEKSA-N
Sinónimo rutin, rutoside, phytomelin, quercetin 3-rutinoside, birutan, eldrin, myrticolorin, venoruton, 3-rutinosyl quercetin, bioflavonoid
PubChem CID 5280805
ChEBI CHEBI:28527
Nombre IUPAC 2-(3,4-dihidroxifenil)-5,7-dihidroxi-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oximetil]oxan-2-il]oxicromen-4-ona
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(OC4=CC(O)=CC(O)=C4C3=O)C3=CC(O)=C(O)C=C3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rutin hydrate
Nombre de nota 97.0-102.0%
Punto de fusión 195.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 5.5 % to 9.0 % (500mg, 130°C, 3 hrs) (vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 8438
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/8l. Other solubilities: soluble in alkaline solutions,soluble in pyridine and formamide,slightly soluble in alcohol and acetone,practically insoluble in chloroform,carbone,disulfide and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 664.58
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Polvo