Learn More
Solución estándar de rutenio, para AAS, 1 mg/ml Ru en 5 % HCl, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10266440 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10266440 100 mL 100 ML
11964081 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10266440 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196251000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.25€
    52.50€ / 100 ml
    Ahorro 3.75€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-18-8 | Molecular Formula: Ru | Molecular Weight: 101.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía de adsorción atómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium standard solution
Nombre de nota 1 mg/ml Ru in 5% HCl
Envase Frasco de plástico
CAS 7440-18-8, 7647-01-0, 7732-18-5
Densidad 1.0200g/mL
Gravedad específica 1.02
Forma física Solución
Fórmula molecular Ru
Concentración 990 to 1010 μg/mL of Ru(3+) in 10−20% HCl
Número MDL MFCD00011207 MFCD03458417
Color Amarillo a marrón
Punto de fusión -25.0°C
Punto de ebullición 107.0°C
Solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Clave InChI KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ru]
Nombre IUPAC rutenio
Peso molecular (g/mol) 101.07
PubChem CID 23950
Cantidad 100 mL
ChEBI CHEBI:30682
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.07
Grado AAS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ruthenium atomic absorption standard solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.