Learn More
Tocris Bioscience™ Ruthenium Red
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30001253 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30001253 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1439/100
Non-selective CaV2.1 and 2.2 blocker; also blocks TRPV channels
Ruthenium Red blocks Ca2+ uptake and release from mitochondria, and Ca2+ release from ryanodine-sensitive intracellular stores. Also blocks cell membrane-located capsaicin-activated cation channels (IC50 = 14 nM) and voltage-sensitive Ca2+ channels to inhibit neurotransmitter release.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium Red
CAS 11103-72-3
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular Cl6H46N14O2Ru3
Formula Weight (peso de la fórmula) 786.35
Pureza >98%
Peso molecular 790.374