Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tetrahidrato rojo de rutenio, puro
Código de producto. 10400091 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10400091 1 g Frasco de vidrio 1 g
10773255 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10400091 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 191730010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12790-48-6 | Cl6H36N14O6Ru3-14 | 844.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12790-48-6
Fórmula molecular Cl6H36N14O6Ru3-14
Peso molecular (g/mol) 844.29
Número MDL MFCD00167176
Clave InChI IMVKVBRYNZXYAP-UHFFFAOYSA-H
PubChem CID 108195
Nombre IUPAC azanida; oxigeno(2-); rutenio; rutenio(5+); hexacloruro; tetrahidrato
SMILES [NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].O.O.O.O.[O-2].[O-2].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru].[Ru+5].[Ru+5]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium red tetrahydrate
Nombre de nota Pure
Fórmula lineal [(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6·4H2O
Índice Merck 10, 8161
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ammonia
Lambda máx 530 to 536nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 858.35
Porcentaje de pureza 34.6 to 36.1% (ruthenium)
Grado Pure
Coeficiente de absorción molar 8000L/(mole.cm) (lambda min., 0.02g/L H2O)
Envase Frasco de vidrio
Color Morado-rojo
Cantidad 1 g
Forma física Polvo cristalino