Learn More
Ruthenium Red (grado técnico), TRC
Código de producto. 30417296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30417296 100 mg
30416224 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30417296 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR701860100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11103-72-3
Fórmula molecular 6 Cl . O2 Ru3 . 14 H3 N
Peso molecular (g/mol) 786.35
Sinónimo Ammoniated ruthenium oxychloride
SMILES N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+2]O[Ru+2]O[Ru+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium red
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/6ClH.14H3N.2O.3Ru/h6*1H;14*1H3;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3*+2/p-6
Formula Weight (peso de la fórmula) 785.8877