Learn More
Polvo de rutenio, malla -22, Premion , 99,98% (base metálica excluyendo Ca)
Código de producto. 11390889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11390889 25 g 25 g
11300899 1 g 1 g
11310899 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11390889 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010667.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101,07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-18-8
Fórmula molecular Ru
Peso molecular (g/mol) 101.07
Número MDL MFCD00011207 MFCD03458417
Clave InChI KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
Nombre IUPAC rutenio
SMILES [Ru]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium powder
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica sin Ca), Ca 100 ppm máx.
Número UN UN3089
Porcentaje de pureza 99.98%
Grado Premion
RU– Solo para uso en investigación