Learn More
Sedimentos de rutenio, 3-6 mm, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15432947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15432947 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15432947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 055236.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Ruthenium pellets
Color Gris
CAS 7440-18-8
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Tamaño de partículas 3 to 6mm
Peso ≈1.5 to 2.5g/pellet
Formulario ≈ 1,5-2,5 g/sedimento
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Ru
Número MDL MFCD00011207 MFCD03458417
Sinónimo on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
Clave InChI KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ru]
Nombre IUPAC rutenio
Peso molecular (g/mol) 101.07
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
Porcentaje de pureza 99.95%