Learn More
Rutenio sobre carbono, TRC
Código de producto. 30409802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30409802 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30409802 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR7018102.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium
CAS 7440-18-8
Cantidad 2.5 g
Fórmula molecular Ru
Sinónimo Ru
Fórmula InChI InChI=1S/Ru
SMILES [Ru]
Nombre IUPAC rutenio
Peso molecular (g/mol) 101.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.9043