Learn More
Sulfuro de rutenio(IV), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394758 5 g 5 g
11384758 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394758 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043098.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12166-20-0
Fórmula molecular RuS2
Peso molecular (g/mol) 165.19
Número MDL MFCD00799846
Clave InChI XNQLQKWNBPVVGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ruthenium iv sulfide, ruthenium sulfide, bis sulfanylidene ruthenium, dithioxoruthenium, ruthenium disulphide, disulfanylideneruthenium
PubChem CID 82958
SMILES S=[Ru]=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium (IV) sulfide
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3178
Nombre IUPAC disulfanylideneruthenium
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 99.9%