Learn More
Hidrato de óxido de rutenio (IV), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ruthenium(IV) Oxide Hydrate |
| CAS | 32740-79-7 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula molecular | O2Ru . X(H2O) |
| Sinónimo | Hydrous Ruthenium Oxide, Ruthenium Dioxide Hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH2O.2H2O.Ru/c1-2;;;/h1H2;2*1H2; |
| SMILES | O.O.[Ru].C=O |
| Nombre IUPAC | formaldehído;rutenio;dihidrato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.936 |