Learn More
Óxido de rutenio(IV) hidrato, Ru 54 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11371838 1 g 1 g
11351838 5 g 5 g
11361838 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11371838 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011803.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 32740-79-7 | O2Ru | 133.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32740-79-7
Fórmula molecular O2Ru
Peso molecular (g/mol) 133.07
Número MDL MFCD00149846
Clave InChI WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dioxorrutenio
SMILES O=[Ru]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium(IV) oxide hydrate
Punto de fusión 1200° (sublimation)
Color Negro
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo Ru 54% min.
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in HClInsoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.07 (Anhydrous)
Olor Odorless
Aspecto Black powder