Learn More
Óxido de rutenio(IV) hidrato, > 54 % Ru, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ruthenium(IV) oxide hydrate |
| Nombre de nota | >54% Ru |
| Color | Negro |
| Forma física | Polvo fino |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula lineal | RuO2·xH2O |
| Fieser | 01,984; 14,272; 04,108; 05,161 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.07 |
| Porcentaje de pureza | >54% (Ru) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Peligro
- Sólido comburente Categoría 2
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.