Learn More
Óxido de rutenio(IV), grado electrónico, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Código de producto. 11393898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11393898 10 g 10 g
11313908 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393898 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040336.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Uso para la fabricación de pastas para resistores en la industria de los semiconductores
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12036-10-1
Fórmula molecular O2Ru
Peso molecular (g/mol) 133.07
Número MDL MFCD00011210
Clave InChI WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrous
PubChem CID 82848
Nombre IUPAC dioxorrutenio
SMILES O=[Ru]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium(IV) oxide
Punto de fusión 1200° (sublimation)
Color Negro
Forma física Polvo submicrómetro, área de superficie 45-65 m
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (metals basis)
Información de solubilidad Insoluble in water,acids. Soluble in fused alkalis.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.07
Grado Electrónico
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto Black powder
Densidad 6.97