Learn More
Óxido de rutenio (IV) anhidro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ruthenium(IV) Oxide Anhydrous |
| CAS | 12036-10-1 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula molecular | O2Ru |
| Sinónimo | Ruthenium Oxide, NW 120, NW 47, NW 54, NW 67, Ruthenia, Ruthenium dioxide, Ruthenium(IV) dioxide, Ruthenium(IV) oxide, Ruthenium-Adams Catalyst |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2O.Ru |
| SMILES | O=[Ru]=O |
| Nombre IUPAC | dioxorrutenio |
| Peso molecular (g/mol) | 133.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.8942 |