Learn More
Óxido de rutenio(IV), anhidro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
11499752 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11499752 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10816.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Óxido de rutenio (IV), 99,9 % (base de metales), O2Ru, número CAS-12036-10-1, acmc-1brve, ruo2, dióxido de rutenio, dióxido de rutenio iv, óxido de rutenio iv, óxido de rutenio iv anhidro, óxido de rutenio, óxido de rutenio ruo2, óxido de rutenio ruo2, 25 g, 1200 °C (sublimación), negro
  • Se aplica como material supercondensador electroquímico y tiene una alta capacidad para almacenar la carga.
  • Se utiliza como catalizador en el proceso de Deacon que produce cloro mediante oxidación del cloruro de hidrógeno. Debido a la alta capacidad de transferencia de carga, se utiliza como material activo en supercondensadores.
  • Propiedad de dispersión del RuO2; se utiliza para aumentar la capacitancia de los materiales de electrodos nanocompuestos para supercondensadores.
  • Se utiliza ampliamente para el recubrimiento de ánodos de titanio y como catalizador y agente dopante para su uso en la eliminación del sulfuro de hidrógeno de las refinerías de petróleo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 1200°C (sublimation)
Nombre del producto químico o material Ruthenium (IV) oxide
CAS 12036-10-1
Color Negro
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Fórmula molecular O2Ru
Número MDL MFCD00011210
Número UN UN1479
Sinónimo ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrous
Información de solubilidad Not soluble in water
Clave InChI WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Ru]=O
Nombre IUPAC dioxorrutenio
Peso molecular (g/mol) 133.07
PubChem CID 82848
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.07
Porcentaje de pureza 99.9% (metals basis)
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 6.97 g/cm³ at 20°C