Learn More
Solución de rutenio (III) nitrosilnitrato, Ru al 1,5% p/v, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480300 1000 mL 1000 ml
11357477 50 mL 50 ml
11367477 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11480300 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012630.AU
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 34513-98-9
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34513-98-9
Número MDL MFCD00016313
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium(III) nitrosylnitrate solution
Color Rojo a marrón
Fórmula lineal Ru(NO)(NO3)3
Número UN UN3093
Concentración Ru 1.5% w/v
Densidad 1.07 g/mL
Información de solubilidad Miscible with cold water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.09
Olor Acidic
Cantidad 1000 mL
Forma física Líquido