Learn More
Cloruro de nitrosilo de rutenio(III), Ru 42,1 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327198 1 g 1 g
11317198 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327198 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 016622.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18902-42-6 | Cl3NORu | 237.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18902-42-6
Fórmula molecular Cl3NORu
Peso molecular (g/mol) 237.43
Número MDL MFCD00049765
Clave InChI AUWSZCCJRSCQEP-UHFFFAOYSA-K
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium(III) nitrosylchloride
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.44
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 42.1% min.
Sensibilidad Hygroscopic