Learn More
Nitrosilcloruro de rutenio(III) hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11324748 5 g 5 g
11314748 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11324748 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043089.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 32535-76-5 | Cl3NORu | 237.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32535-76-5
Fórmula molecular Cl3NORu
Peso molecular (g/mol) 237.42
Número MDL MFCD00049765
Clave InChI XTHALOZYNGMAKY-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC trichloro(nitroso)rutheniumtris(ylium)
SMILES Cl[Ru+3](Cl)(Cl)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium (III) nitrosylchloride hydrate
Punto de fusión 180°C (decomposition)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.44 (Anhydrous)