Learn More
Yoduro de rutenio(III), anhidro, Ru 20,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11321848 5 g 5 g
11311848 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11321848 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011805.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13896-65-6
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13896-65-6
Número MDL MFCD00016316
Sinónimo ruthenium iii iodide, ruthenium iii ; iodide, ruthenium 3+ triiodide, ruthenium iii iodide anhydrous, ruthenium iii iodide, anhydrous 1g, ruthenium iii iodide, anhydrous, ru min
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium(III) iodide
Punto de fusión 590°C (decomposition)
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 481.78
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 20.5% min.
Sensibilidad Hygroscopic