Learn More
Cloruro de rutenio(III) hidrato, 99,9 % (base PGM), Ru 38 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11391678 50 g 50 g
11371678 2 g 2 g
11381678 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11391678 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011043.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14898-67-0 | Cl3Ru | 207.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14898-67-0
Fórmula molecular Cl3Ru
Peso molecular (g/mol) 207.42
Número MDL MFCD00149844
Clave InChI YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC ruthenium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium(III) chloride hydrate
Punto de fusión 100°dec
Nombre de nota PGM basis, Ru 38% min.
Forma física Cristalino soluble
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Información de solubilidad Very soluble in water. Soluble in alcohol,acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.43 (Anhydrous)
Olor Pungent
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto Black crystalline or powder