Learn More
Bromuro de rutenio(III), Ru 29 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11351848 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11351848 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011807.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14014-88-1
Número MDL MFCD00016314
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium(III) bromide
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Número UN UN3260
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.78
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 29% min.
Olor Characteristic
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 5.30 g/mL